missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MSH6 Antibody (CL13844) [Alexa Fluor™ 750], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-24582AF750
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MSH6 Monoclonal antibody specifically detects MSH6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| MSH6 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| DNA mismatch repair protein Msh6, G/T mismatch-binding protein, GTBPHNPCC5, GTMBP, hMSH6, HSAP, mutS (E. coli) homolog 6, mutS homolog 6 (E. coli), MutS-alpha 160 kDa subunit, p160, sperm-associated protein | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P52701, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Breast Cancer, Cancer, DNA Repair, Mismatch Repair | |
| 2956 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2b |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL13844 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur