missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MSI2 Monoclonal Antibody (OTI2F10), TrueMAB™, OriGene

Artikelnummer. 17535652
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
17535652 100 μL
17555652 30 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17535652 Lieferant Origene Technologies Lieferanten-Nr. TA506196

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Msi2 (musashi homolog 2), also known as MSI2H, is a 328 amino acid protein that localizes to the cytoplasm and contains two RRM (RNA recognition motif) domains. Expressed ubiquitously at low levels, Msi2 functions as an RNA binding protein that, by regulating the expression of target mRNAs, is thought to play a role in the proliferation and maintece of stem cells within the central nervous system. Msi2 is subject to posttranslational phosphorylation and is upregulated in response to brain injury, suggesting a role in healing and brain tissue regeneration. Chromosomal aberrations involving the Msi2 gene are associated with the progression of chronic myeloid leukemia. Multiple isoforms of Msi2 exist due to alternative splicing events.Tissue specificity: Ubiquitous; detected at low levels.

Spezifikation

Antigen MSI2
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI2F10
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen MSI2
Gen-Zugriffsnummer Q96DH6
Gen-Alias MSI2H
Gensymbole MSI2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombit protein of human MSI2 produced in HEK293T cell.
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 124540
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.