missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MSI2 Monoclonal Antibody (OTI2F10), TrueMAB™, OriGene

Artikelnummer. 17555652
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
17555652 30 μL
17535652 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17555652 Lieferant Origene Technologies Lieferanten-Nr. TA506196S

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

MSI2 Monoclonal antibody specifically detects MSI2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Spezifikation

Antigen MSI2
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI2F10
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen LYZ
Gen-Zugriffsnummer P61626
Gen-Alias 1700105C15Rik; AI451722; AI563628; AW489193; MSI2; Msi2h; musashi homolog 2; musashi RNA binding protein 2; musashi RNA-binding protein 2; Musashi2; musashi-2; RGD1560397; RNA-binding protein Musashi homolog 2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human LYZ produced in HEK293T cell.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4069
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.