Learn More
Thermo Scientific™ MSIA™ D.A.R.T.'S™ für die Versette und Novus i Plattform
Artikelnummer. 15132579
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
MSIA D.A.R.T.'S, Benutzerdef.
MSIA D.A.R.T.'S, Insulin
MSIA D.A.R.T.'S, Protein A
MSIA D.A.R.T.'S, Protein A/G
MSIA D.A.R.T.'S, Streptavidin
MSIA D.A.R.T.'S, nachfüllbares Rack
MSIA Spitzen, Protein G
MSIA Spitzen, humanes Beta-2-Mikroglobulin
Format:
Nachladegestell (Spitzen nicht im Lieferumfang enthalten)
Packung mit 24 Spitzen
Packung mit 96 Spitzen
Packungsgröße:
1 Stück
24 Stück
96 Stück
Artikelnummer. Beschreibung Format unitSize
15132579 MSIA Spitzen, Protein G Packung mit 96 Spitzen -
15182579 MSIA D.A.R.T.'S, Benutzerdef. Packung mit 96 Spitzen 96 Stück
15152579 MSIA D.A.R.T.'S, Protein A Packung mit 96 Spitzen 96 Stück
15153323 MSIA D.A.R.T.'S, Protein A Packung mit 24 Spitzen 24 Stück
15142579 MSIA Spitzen, Protein G Packung mit 24 Spitzen 24 Stück
15162579 MSIA D.A.R.T.'S, Protein A/G Packung mit 96 Spitzen 96 Stück
13288009 MSIA D.A.R.T.'S, Protein A/G Packung mit 24 Spitzen 24 Stück
15149628 MSIA D.A.R.T.'S, Streptavidin Packung mit 96 Spitzen 96 Stück
15132589 MSIA Spitzen, humanes Beta-2-Mikroglobulin Packung mit 24 Spitzen 24 Stück
15287608 MSIA D.A.R.T.'S, Insulin Packung mit 96 Spitzen 96 Stück
15247648 MSIA D.A.R.T.'S, Insulin Packung mit 24 Spitzen 1 Stück
15192579 MSIA D.A.R.T.'S, nachfüllbares Rack Nachladegestell (Spitzen nicht im Lieferumfang enthalten) 1 Stück
12 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 15132579
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 991PRT13
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verbessern der Hybrid-MS-Bioanalyse mit dieser exklusiven Workflow-Lösung für Proteine und Peptide.
Verbessern Sie die Hybrid-MS Bioanalyse mit Thermo Scientific™ MSIA™ D.A.R.T.'S™ für die Versette und Novus i Plattform, eine exklusive Thermo Fisher Scientific Arbeitsablauf-Lösung für Proteine und Peptide. Die firmeneigene MSIA D.A.R.T.'S™ Technologie liefert gleichzeitig qualitative und quantitative Daten von komplexen biologischen Proben, beispielsweise menschlichem Plasma, wobei die Arbeitsabläufe Nachweisgrenzen im pg/ml-Bereich erzielen. Ideal für die Analyse biologischer Proben und Biomarker. MSIA ermöglicht Innovation in den Bereichen PKPD, DMPK, ADME, Biotransformation (DAR- und Payloadbestimmung) sowie bei der routinemäßigen Biomarkeranalyse.
Hybrid-Massenspektrometrie-Arbeitsabläufe zur Bioanalyse der nächsten Generation:
  • Ermöglicht die Analyse des gewünschten Proteins bis in den Femtomolbereich
  • Optimierter Arbeitsablauf für die qualitative & quantitative Proteinbioanalyse
  • Verwendet eine firmeneigene Mikrosäulentechnologie als Molekülfalle in einer anwenderfeundlichen Ausführung des Pipettenspitzengehäuses
  • Steigert die Antikörper/Antigen-Bindungskinetik und verbessert erheblich die Analyse geringer Proteinmengen in biologischen Proben.
Verbesserte Arbeitsabläufe und Technologien für die biologische und Biomarker-Forschung:
  • Die Immunaffinitätssäule erfasst das gewünschte Protein mit verbessertem Signal-Rausch-Verhältnis.
  • Überlegene Spezifität und Analyseeigenschaften im Vergleich zu herkömmlichen Ansätzen
  • Ermöglicht Hybrid-Assays bis in den Femtomolbereich
  • Streptavidin und Protein A, G & A/G MSIA D.A.R.T.'S zur flexiblen Analyse spezieller Ziele durch den Endanwender
  • Anwenderspezifische MSIA D.A.R.T.'S auf Anfrage erhältlich
  • Optimierte Arbeitsablauf-Lösung, Insulin (endogene und therapeutische Formen)
Anforderungen:
300 μl-Pipette wie Thermo Scientific™ Versette™ Flüssigkeitshandhabungsplattform, Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus i™ Mehrkanal-Pipettierer (aufgelistet im Benutzerhandbuch)
Empfohlen für:
  • Hybrid-Massenspektrometrie-basierte Assays
  • Nur für Forschungszwecke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung MSIA Spitzen, Protein G
Volumen (metrisch) 300 μl
Lagerungsbedingungen 2 ° bis 8 ° C
Format Packung mit 96 Spitzen
Produktlinie MSIA D.A.R.T.S