Learn More
Invitrogen™ Human MSP (MST1) ELISA Kit
Artikelnummer. 15485073
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15485073 96 Tests 1 Set
17874210 10 x 96 Tests 10 Stück
17115519 5 x 96 Tests 1 Stück
3 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15485073
Marke: Invitrogen™ EHMST1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Human MSP (MST1) ELISA quantitates Hu MSP in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu MSP. Principle of the method The Human MSP solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Stressaktivierte, pro-apoptotische Kinase nach der Caspase-Spaltung, tritt in den Zellkern ein und induziert die Chromatin-Kondensation, gefolgt von einer internucleosomalen DNA-Fragmentierung. Schlüsselkomponente des Hippo-Signalwegs, die eine zentrale Rolle bei der Kontrolle der Organgröße und der Tumorunterdrückung spielt, indem sie die Proliferation begrenzt und die Apoptose fördert. Der Kern dieses Weges besteht aus einer Kinasenkaskade, in der STK3/MST2 und STK4/MST1 in einem Komplex mit dem regulatorischen Protein SAV1, Phosphorylaten und LATS1/2 in einem Komplex mit dem regulatorischen Protein MOB1 besteht, das wiederum phosphoryliert und das YAP1 Onkoprotein und WWTR/TAZ deaktiviert. Die Phosphorylation von YAP1 durch LATS2 hemmt seine Translokation in den Zellkern, um zelluläre Gene zu regulieren, die für die Zellproliferation, den Zelltod und die Zellmigration wichtig sind. STK3/MST2 und STK4/MST1 sind erforderlich, um die Proliferation reifer Hepatozyten zu unterdrücken, die Aktivierung von fakultativen erwachsenen Leberstammzellen (ovale Zellen) zu verhindern und die Tumorbildung durch Ähnlichkeit zu hemmen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P26927
Assay-Bereich 8.23 bis 2000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 8 pg/mL
Kalibrierbereich 8 bis 2000 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Weitere Proteine
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine auf: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 4485
Gensymbol MST1
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Reproduktion
Probenvolumen Plasma, 2 μl; Serum, 2 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym D3F15S2, DNF15S2, HGFL, MSP, NF15S2
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min