Learn More
Macherey-Nagel™ MSTFA Silylierungsreagenz
Artikelnummer. 10319827 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 ml
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
100 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10319827 100 ml 100 Milliliter
10535631 10 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10319827 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 701270.1100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    875.93 €
    824.25 € / 100 Milliliter
    Sparen 51.68 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vollständige Silylierungsreaktionen mit hohen Reaktionsgeschwindigkeiten, selbst ohne Katalysator. MSTFA Silylierungsreagenz ist das am stärksten flüchtige Trimethylsilylamid auf dem Markt.
  • N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid
  • M 199,1 g/mol, Siedepunkt 70 °C (75 mmHg), Dichte d20° /4° = 1,11
  • MSTFA: R' = CF3, R″ = CH3
  • Das flüchtigste erhältliche Trimethylsilylamid
  • Sehr starker TMS-Donator, der selbst nach langen Messreihen keine erkennbare FID-Verschmutzung verursacht
  • Die bereits guten Lösungseigenschaften lassen sich durch Zugabe submolarer Mengen an Protika-Lösungsmitteln (z. B. TFA für extrem polare Verbindungen wie Hydrochloride) oder Pyridin (z. B. für Kohlenhydrate) noch weiter verbessern.
  • Empfohlene Anwendung: Carbonsäuren, Hydroxy- und Ketocarbonsäuren, Aminosäuren, Amine, Alkohole, Polyalkohole, Zucker, Mercaptane und ähnliche Verbindungen mit aktiven Wasserstoffatomen. Selbst Hydrochlorode lassen sich direkt silylieren.
  • Vorteile: vollständige Reaktion mit hohen Reaktionsgeschwindigkeiten, auch ohne Katalysator (1 2 –% TMCS oder TSIM)
  • Das Reaktionsnebenprodukt (N-Methyltrifluoroacetamid) besitzt eine hohe Flüchtigkeit und kurze Retentionszeit.
Spezifikation
Artikelbeschreibung MSTFA
Menge 100 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MSTFA
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch mit Wasser gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.