Description
- N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid
- M 199,1 g/mol, Siedepunkt 70 °C (75 mmHg), Dichte d20° /4° = 1,11
- MSTFA: R' = CF3, R″ = CH3
- Das flüchtigste erhältliche Trimethylsilylamid
- Sehr starker TMS-Donator, der selbst nach langen Messreihen keine erkennbare FID-Verschmutzung verursacht
- Die bereits guten Lösungseigenschaften lassen sich durch Zugabe submolarer Mengen an Protika-Lösungsmitteln (z. B. TFA für extrem polare Verbindungen wie Hydrochloride) oder Pyridin (z. B. für Kohlenhydrate) noch weiter verbessern.
- Empfohlene Anwendung: Carbonsäuren, Hydroxy- und Ketocarbonsäuren, Aminosäuren, Amine, Alkohole, Polyalkohole, Zucker, Mercaptane und ähnliche Verbindungen mit aktiven Wasserstoffatomen. Selbst Hydrochlorode lassen sich direkt silylieren.
- Vorteile: vollständige Reaktion mit hohen Reaktionsgeschwindigkeiten, auch ohne Katalysator (1 2 –% TMCS oder TSIM)
- Das Reaktionsnebenprodukt (N-Methyltrifluoroacetamid) besitzt eine hohe Flüchtigkeit und kurze Retentionszeit.
Specifications
Specifications
| Artikelbeschreibung | MSTFA |
| Menge | 10 ml |
Safety and Handling
Product Identifier
- MSTFA
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch mit Wasser gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.