missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MSX2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15524112
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15524112 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15524112 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA540367

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: MASPSKGNDL FSPDEEGPAV VAGPGPGPGG AEGAAEERRV KVSSLPFSVE Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 91%; Rabbit: 91%; Rat: 91%.

Msx2 is a transcriptional repressor whose normal activity may establish a balance between survival and apoptosis of neural crest-derived cells required for proper craniofacial morphogenesis. This protein may also have a role in promoting cell growth under certain conditions and may be an important target for the RAS signaling pathways. Mutations in the Msx2 gene are associated with parietal foramina 1 and craniosynostosis type 2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MSX2
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Gen MSX2
Gen-Zugriffsnummer Q03358
Gen-Alias BB122635; CRS2; FPP; homeo box, msh-like 2; homeobox protein Hox-8; Homeobox protein Hox-8-1; homeobox protein MSX-2; homeobox, msh-like 2; HOX8; Hox-8; Hox8.1; Hox-8.1; MSH; msh homeo box 2; msh homeo box homolog 2; msh homeobox 2; msh homeobox homolog 2; MSX2; Msx-2; muscle segmentation homologue (MSX2); PFM; PFM1; Unknown (protein for MGC:142681)
Gensymbole MSX2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human MSX2 (aa 1-50).
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 17702
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.