Learn More
HUBER Schläuche MT-350-3 aus Metall
Artikelnummer. 10019142
Change view
Click to view available options
Anschlusstyp:
M24 x 1,5 Gewinde
M38 x 1,5
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anschlusstyp unitSize
10019142 M24 x 1,5 Gewinde 1 Stück
10531903 M38 x 1,5 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10019142
Marke: HUBER 9277
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Glatter Silikonschlauch
  • Metall
  • Mindesttemperatur: -100 °C
  • Höchsttemperatur: 350 °C
  • Länge: 3 m
  • Isolierung: Spezielle Isolierung mit zusätzlichem, glattem Silikonschlauch, Enden mit Silikonkappen abgedeckt
Spezifikation
Anschlusstyp M24 x 1,5 Gewinde
Material Metall
Länge (metrisch) 3000 mm
Breite (metrisch) 12 mm
Menge Je 1
Gewicht (metrisch) 3,9 kg
Typ Schlauch