Learn More
MTA3 Antibody (OTI2B8), Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30306435 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30306435 100 μL 100 Mikroliter
30306719 30 μL 30 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30306435
Marke: Novus Biologicals NBP345015100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
MTA3 Monoclonal antibody specifically detects MTA3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen MTA3
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI2B8
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Gen-Alias member 3, metastasis associated 1 family, member 3, metastasis-associated protein MTA3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-259 of human MTA3 (NP_065795) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren >95%
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57504
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1