Learn More
Carbolite™ MTF 10/15/130 Einzonen-Röhrchenofen mit Drahtummantelung
Click to view available options
Analysezeit:
Aufheizzeit:5 min
Beschreibung
- Einfaches und wirtschaftliches Design
- Integriertes Arbeitsröhrchen mit Drahtummantelung
- Standardmäßige Funktionen für verzögerten Start/Zeitsteuerung
- Horizontale, auf Steuermodul montierte Konfiguration
- Carbolite Gero 301 Regler, mit einer Rampe zum Sollwert und Prozesstimer
Spezifikation
Spezifikation
| Analysezeit | Aufheizzeit:5 min |
| Reglertyp | Carbolite Gero 301 |
| Temperatur (metrisch) | 900°bis 1000 °C |
| Typ | Typ des Thermoelements: K |
| Leistungsaufnahme | 400 w |
| Abmessungen (L x B x H) außen | B x H: 200 x 360 mm |
| Tiefe (metrisch) | Außenabmessungen: 240 mm |
| Gewicht (metrisch) | 3 kg |
| Wirkleistung | Halteleistung: 100 W |