Learn More
Tocris Bioscience™ MTK 458
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18004822
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18004822 50 mg 50 Milligramm
18044812 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18004822 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 7980/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
PINK1 activator
MTK 458 is a brain penetrant PTEN-induced kinase 1 (PINK1) activator. It binds to and stabilizes the active form of PINK1, increasing its activity and activating mitophagy downstream. It mediates clearance of pathogenic α-synuclein and normalizes pS65-Ubiquitin (pUb) in in vivo Parkinson's models. MTK458 is orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[(1R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenyl]-6-(trifluoromethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
CAS 2499962-58-0
Menge 50 mg
Ziel PINK1
Summenformel C17H15F3N4
Reinheit 0.98