Learn More
MTS Photoschaltbare Verbindung Salzsäuresalz, TRC
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | MTS Photo-Switchable Compound Hydrochloric Acid Salt |
| CAS | 2470235-57-3 |
| Summenformel | C31H39N5O5S2 . HCl |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | S-(3-((4-((4-(2-((4-Hydroxy-3,5-diisopropylbenzyl)amino)acetamido)phenyl)diazenyl)phenyl)amino)-3-oxopropyl) Methanesulfonothioate Hydrochloride Salt, MAP 20 Hydrochloride Salt |
| InChI-Formel | InChI=1S/C31H39N5O5S2.ClH/c1-20(2)27-16-22(17-28(21(3)4)31(27)39)18-32-19-30(38)34-24-8-12-26(13-9-24)36-35-25-10-6-23(7-11-25)33-29(37)14-15-42-43(5,40)41;/h6-13,16-17,20-21,32,39H,14-15,18-19H2,1-5H3,(H,33,37)(H,34,38);1H |
| SMILES | O=C(NC1=CC=C(N=NC2=CC=C(NC(CNCC3=CC(C(C)C)=C(O)C(C(C)C)=C3)=O)C=C2)C=C1)CCSS(C)(=O)=O.Cl |
| IUPAC-Name | S-(3-((4-((4-(2-((4-Hydroxy-3,5-diisopropylbenzyl)amino)acetamido)phenyl)diazenyl)phenyl)amino)-3-oxopropyl)methansulfonothioathydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 662.26 |
| Formelmasse | 661.22 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?