Learn More
MTS Photoschaltbare Verbindung Salzsäuresalz, TRC
Artikelnummer. 30467744
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30467744 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30467744 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM12512010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MTS Photo-Switchable Compound Hydrochloric Acid Salt
CAS 2470235-57-3
Summenformel C31H39N5O5S2 . HCl
Menge 10 mg
Synonym S-(3-((4-((4-(2-((4-Hydroxy-3,5-diisopropylbenzyl)amino)acetamido)phenyl)diazenyl)phenyl)amino)-3-oxopropyl) Methanesulfonothioate Hydrochloride Salt, MAP 20 Hydrochloride Salt
InChI-Formel InChI=1S/C31H39N5O5S2.ClH/c1-20(2)27-16-22(17-28(21(3)4)31(27)39)18-32-19-30(38)34-24-8-12-26(13-9-24)36-35-25-10-6-23(7-11-25)33-29(37)14-15-42-43(5,40)41;/h6-13,16-17,20-21,32,39H,14-15,18-19H2,1-5H3,(H,33,37)(H,34,38);1H
SMILES O=C(NC1=CC=C(N=NC2=CC=C(NC(CNCC3=CC(C(C)C)=C(O)C(C(C)C)=C3)=O)C=C2)C=C1)CCSS(C)(=O)=O.Cl
IUPAC-Name S-(3-((4-((4-(2-((4-Hydroxy-3,5-diisopropylbenzyl)amino)acetamido)phenyl)diazenyl)phenyl)amino)-3-oxopropyl)methansulfonothioathydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 662.26
Formelmasse 661.22