Learn More
IKA™ MTT 100.10 Wiederverwendbare Mahlkammer
Artikelnummer. 16298561 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
16298561 100 ml 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16298561 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0020019576
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.54 €
    197.00 € / 10 Stück
    Sparen 23.54 €
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wiederverwendbare Mahlkammer mit einem Titan-Schläger.
  • Mit Titan-Schläger
  • Verwendet für die Schwermetallanalyse
  • Die Kammer besteht aus transparentem Kunststoff
  • Ermöglicht jederzeit die Beobachtung von Mahltests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Polypropylen
Verpackungsmenge 10 Packungen
Gewicht (metrisch) 0,516 kg