Learn More
Melford MTT
Artikelnummer. 30018541
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018541 5 g 5 Gramm
30018540 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018541 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. M920505.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wasserlösliches Salz des Tetrazoliums.
Wasserlösliches Salz des Tetrazoliums. Die Lösung ist gelblich, wenn sie in Medien oder Salzlösungen ohne Phenolrot hergestellt wird. Durch Spaltung des Tetrazoliumrings mittels Dehydrogenase-Enzymen wird gelöstes MTT in unlösliches, violettes Formazan umgewandelt.
Spezifikation
CAS 298-93-1
Summenformel C18H16N5SBr
Menge 5 g