Learn More
MTT, TRC
Artikelnummer. 30471360
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30471360 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30471360 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM760505500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium Bromide
CAS 298-93-1
Summenformel C18 H16 N5 S Br
Menge 500 mg
Synonym MTT, 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium Bromide
InChI-Formel InChI=1S/C18H16N5S.BrH/c1-13-14(2)24-18(19-13)23-21-17(15-9-5-3-6-10-15)20-22(23)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].Cc1nc(sc1C)[n+]2nc(nn2c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC-Name 2-(3,5-Diphenyltetrazol-2-ium-2-yl)-4,5-dimethylthiazolbromid
Molekulargewicht (g/mol) 414.32
Formelmasse 413.031