Learn More
MTT, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium Bromide |
| CAS | 298-93-1 |
| Summenformel | C18 H16 N5 S Br |
| Menge | 1 g |
| Synonym | MTT, 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium Bromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H16N5S.BrH/c1-13-14(2)24-18(19-13)23-21-17(15-9-5-3-6-10-15)20-22(23)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12H,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].Cc1nc(sc1C)[n+]2nc(nn2c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-Name | 2-(3,5-Diphenyltetrazol-2-ium-2-yl)-4,5-dimethylthiazolbromid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 414.32 |
| Formelmasse | 413.031 |