missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MTUS1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 13436-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The antibody can recognize all isoforms except isoform 5 (85-90 kDa). The antibody tested HomoDimer isoforms (80 kDa/110-120/280 kDa) in Jurkat cell.
The protein belongs to the FKBP-type peptidyl-prolyl cis/trans isomerase family. It is located in endoplasmic reticulum and acts as molecular chaperones.Spezifikation
| MTUS1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| MTUS1 | |
| AT2 receptor binding protein, ATBP, ATIP, GK1, KIAA1288, MP44, MTSG1, MTUS1 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 102103, 306487, 57509 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
| 0.13 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q5HZI1, Q6IMY1, Q9ULD2 | |
| MTUS1 | |
| MTUS1 Fusion Protein Ag4242 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Mouse, Rat, Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur