Learn More
MUC13 Antibody (MUC13/13111), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30297718 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30297718 100 μg 100 Mikrogramm
30296924 20 μg 20 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 30297718
Marke: Novus Biologicals NBP344615100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
MUC13 Monoclonal antibody specifically detects MUC13 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen MUC13
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon MUC13/13111
Konzentration 0.2 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias Down-regulated in colon cancer 1FLJ20063, DRCC1, MUC-13, mucin 13, cell surface associated, mucin 13, epithelial transmembrane, mucin-13, RECC
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa100-300) of human MUC13 protein (Uniprot: Q9H3R2). Exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 56667
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C.
Form Purified
Isotype IgG1 κ