missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MUC13 Antibody (MUC13/13113), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 484.00 €
Spezifikation
| Antigen | MUC13 |
|---|---|
| Klon | MUC13/13113 |
| Konzentration | 0.2 mg/ml |
| Anwendungen | Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30294629
|
Novus Biologicals
NBP3-44617-100ug |
100 μg |
484.00 €
100 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
30289755
|
Novus Biologicals
NBP3-44617-20ug |
20 μg |
256.00 €
20 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
MUC13 Monoclonal antibody specifically detects MUC13 in Human samples. It is validated for ImmunohistochemistrySpezifikation
| MUC13 | |
| 0.2 mg/ml | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 56667 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A purified |
| MUC13/13113 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Down-regulated in colon cancer 1FLJ20063, DRCC1, MUC-13, mucin 13, cell surface associated, mucin 13, epithelial transmembrane, mucin-13, RECC | |
| Recombinant fragment (around aa100-300) of human MUC13 protein (Uniprot: Q9H3R2). Exact sequence is proprietary. | |
| Primary | |
| Store at 4⪚C. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts