missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MUC2 Antibody (CL9148) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-44318
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MUC2 Monoclonal antibody specifically detects MUC2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry
Spezifikation
| MUC2 | |
| Monoclonal | |
| LYOPH | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:20000 - 1:50000 | |
| Intestinal mucin-2, MLP, MUC2, MUC-2, mucin 2, intestinal/tracheal, mucin 2, oligomeric mucus/gel-forming, mucin-2, SMUC | |
| This antibody was generated using a synthetic peptide of Q02817, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 100 μL | |
| Cancer, Cellular Markers, Inflammation, Signal Transduction | |
| 4583 | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry | |
| CL9148 | |
| Unconjugated | |
| Lyophilized in 5% Trehalose. | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Centrifuge the vial of lyophilized antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Reconstitute by adding sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1mg/mL. | |
| Store at 4⪚C short term. Aliquot and store at -20⪚C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur