Learn More
MUC2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 16 publications
Marke:  Novus Biologicals NBP1-31231
Artikelnummer. 18705953
  • 624.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MUC2 Polyclonal specifically detects MUC2 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Dot Blot.