missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Secreted epithelial mucins are large macromolecules which exhibit extreme polydispersity. Mucin 2 is the major intestinal mucin. O-glycans are attached to MUC2 in a potentially diverse arrangement, which is crucial for their interaction with endogeneous and exogeneous lectins.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | MUC2 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.43 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | MUC2 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q02817, Q80Z19 |
| Gen-Alias | Intestinal mucin 2, MLP, MUC 2, MUC2, Mucin 2, SMUC |
| Gensymbole | Muc2 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?