Learn More
MUC21 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18419471 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18419471 25 μL 25 Mikroliter
18785843 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18419471
Marke: Novus Biologicals NBP23102325ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
MUC21 Polyclonal specifically detects MUC21 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen MUC21
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer Q5SSG8
Gen-Alias bCX31G15.2, C6orf205, Chromosome 6 Open Reading Frame 205, epiglycanin, KMQK697, MUC-21, Mucin 21, Cell Surface Associated, mucin-21
Gensymbole MUC21
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: CVRNSLSLRNTFNTAVYHPHGLNHGLGPGPGGNHGAPHRPRWSPNWFWRRPVSSIAMEMSGRNS
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 394263
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG