Beschreibung
Immunogen sequence: CVRNSLSLRN TFNTAVYHPH GLNHGLGPGP GGNHGAPHRP RWSPNWFWRR PVSSIAMEMS GRNS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 34%, Rat - 27%.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | MUC21 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.10 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Gen | MUC21 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q5SSG8 |
| Gen-Alias | C6orf205; Epiglycanin; KMQK697; MUC21; MUC-21; mucin 21, cell surface associated; mucin-21; UNQ697/PRO1342 |
| Gensymbole | MUC21 |
| Mehr anzeigen |