Beschreibung
MUC3 Monoclonal specifically detects MUC3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | MUC3 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | MUC3/2992R |
| Konzentration | 0.2 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL |
| Zusammensetzung | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| Gen-Alias | MUC-3A, mucin 3, intestinal, mucin 3A, cell surface associated, mucin 3A, intestinal, mucin-3A |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Mehr anzeigen |