Learn More
MUC5AC Antibody (CL8961) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-88920CL1
Artikelnummer. 30292438
  • 1175.00 € / 0.10 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
MUC5AC Monoclonal antibody specifically detects MUC5AC in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
MUC5AC
Monoclonal
CoraFluor 1
gastric mucin, leB, lewis B blood group antigen, major airway glycoprotein, MUC5, mucin 5, subtypes A and C, tracheobronchial/gastric, mucin 5AC, oligomeric mucus/gel-forming, mucin 5AC, oligomeric mucus/gel-forming pseudogene, mucin-5 subtype AC, tracheobronchial, mucin-5AC, TBM, tracheobronchial mucin
This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P98088, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Cellular Markers, Extracellular Matrix, Infections (Virus Bacteria and Parasites), Signal Transduction
4586
Store at 4⪚C in the dark. Do not freeze.
IgG1
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
CL8961
PBS
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.