missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MUC5B Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16856005 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16856005 150 μL 150 Mikroliter
16866005 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16856005

Marke: Proteintech 281181AP150UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

The MUC5B antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human MUC5B. This antibody recognizes human antigen. The MUC5B antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.

Spezifikation

Antigen MUC5B
Anwendungen Immunohistochemistry, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 333 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Menge 150 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 727897
Zielspezies Human
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.