missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
The MUC5B antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human MUC5B. This antibody recognizes human antigen. The MUC5B antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | MUC5B |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 333 μg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Menge | 20 μL |
| Primär oder sekundär | Primary |
| Gen-ID (Entrez) | 727897 |
| Zielspezies | Human |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?