Beschreibung
Flüssiges, alkalisches Hochleistungskonzentrat für Tauch- und Ultraschallbäder. Universalreiniger für Laborausrüstung und Instrumente aus Glas, Porzellan, Kunststoff, Gummi und Metall.
Inhaltsstoffe:
- Die Reinigung der Artikel erfolgt in 10 bis 30 Minuten und ohne mechanische Hilfsmittel.
- Mucasol™ ersetzt die Chromschwefelsäure und enthält weder Chlor noch Ätzalkali, ist ungiftig, nicht aggressiv und biologisch abbaubar.
- Längere Exposition von Zink und nicht eloxierten Aluminiumoberflächen sollte vermieden werden.
Inhaltsstoffe:
- > 30 % Phosphate, < 5 % anionische Tenside, amphotere Tenside, Komplexbildner, Korrosionsinhibitoren, Hilfsstoffe.
- Ultraschallbad: 0,2 bis 2 % (1,4 bis 14 ml/l)
- Tauchbad: 0,7 bis 3 % (5 bis 22 ml/l)
- Hellgrün, klare Flüssigkeit.
- Dichte: ca. 1,4 g/ml pH-Wert (0,7 %): ca. 11,5, pH-Wert (3 %): ca. 11,7.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mucasol Universalreiniger |
| pH | ∼11,5 (0,7 %), ∼11,7 (3 %) |
| Aussehen | Hellgrün |
| Material | Alkalisch; > 30 % Phosphate, < 5 % anionische Tenside, amphotere Tenside, Komplexbildner, |
| Konzentration | Ultraschallbad: 0,2 bis 2 % (1,4 bis 14 ml/l); Tauchbad: 0,7 bis 3 % (5 bis 22 ml/l) |
| Behältertyp | Flasche |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Tauchanwendungen und Ultraschallbäder Universalreiniger für Laborausrüstung und Instrumente aus Glas, Porzellan, Kunststoff, Gummi und Metall |
| Menge | 5/Packung |
| Volumen (metrisch) | 2 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- mucasol
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium PhosphateTribasic Trihydrate,Tetrapotassium pyrophosphate, Orthophosphoric acid