Learn More
Mucinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10438480 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10438480 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10428480 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10438480 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 128045000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 526-99-8 | C6H10O8 | 210.138 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 526-99-8
Summenformel C6H10O8
Molekulargewicht (g/mol) 210.138
MDL-Nummer MFCD00004239
InChI-Schlüssel DSLZVSRJTYRBFB-DUHBMQHGSA-N
Synonym galactaric acid, mucic acid, 2r,3s,4r,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanedioic acid, saccharolactic acid, mucicacid, unii-e149j5otif, d-galactaric acid, galactosaccharic acid, galactarate, meso-galactaric acid
PubChem CID 3037582
ChEBI CHEBI:30852
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5R)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexandisäure
SMILES C(C(C(C(=O)O)O)O)(C(C(=O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mucic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis Beige
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Beilstein 03, IV, 1292
Merck Index 15, 4361
Formelmasse 210.14
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Feines Kristallpulver