Learn More
Mucinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451197
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11451197 500 g 500 Gramm
11441197 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11451197 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24170.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 526-99-8 | C6H10O8 | 210.138 g/mol
Mucic acid is used to replace tartaric acid in self-rising flour or fizzies. It is also used as a precursor of adipic acid en route to nylon by a rhenium-catalyzed deoxydehydration reaction. It replaces potassium bitartrate in baking powder and also used for manufacture of granular effervescing salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Schleimsäure wird verwendet, um Weinsäure in Mehl mit Backpulverzusatz oder Sprudeltabletten zu ersetzen. Wird auch als Vorläufer der Adipinsäure auf dem Weg zu Nylon durch eine Rhenium-katalysierte Deoxydehydrationsreaktion verwendet. Ersetzt Kaliumbitartrat in Backpulver und wird auch für die Herstellung von granularen Brausesalzen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 526-99-8
Summenformel C6H10O8
Molekulargewicht (g/mol) 210.138
MDL-Nummer MFCD00004239
InChI-Schlüssel DSLZVSRJTYRBFB-DUHBMQHGSA-N
Synonym galactaric acid, mucic acid, 2r,3s,4r,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanedioic acid, saccharolactic acid, mucicacid, unii-e149j5otif, d-galactaric acid, galactosaccharic acid, galactarate, meso-galactaric acid
PubChem CID 3037582
ChEBI CHEBI:30852
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5R)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexandioesäure
SMILES C(C(C(C(=O)O)O)O)(C(C(=O)O)O)O
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Mucic acid
Schmelzpunkt ∼210°C (decomposition)
Menge 500 g
Beilstein 1728117
Merck Index 14,4331
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 210.14
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.