Learn More
Mucinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027429
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11441197
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24170.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 526-99-8 | C6H10O8 | 210.138 g/mol
Mucic acid is used to replace tartaric acid in self-rising flour or fizzies. It is also used as a precursor of adipic acid en route to nylon by a rhenium-catalyzed deoxydehydration reaction. It replaces potassium bitartrate in baking powder and also used for manufacture of granular effervescing salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Schleimsäure wird verwendet, um Weinsäure in Mehl mit Backpulverzusatz oder Sprudeltabletten zu ersetzen. Wird auch als Vorläufer der Adipinsäure auf dem Weg zu Nylon durch eine Rhenium-katalysierte Deoxydehydrationsreaktion verwendet. Ersetzt Kaliumbitartrat in Backpulver und wird auch für die Herstellung von granularen Brausesalzen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 526-99-8
Summenformel C6H10O8
Molekulargewicht (g/mol) 210.138
MDL-Nummer MFCD00004239
InChI-Schlüssel DSLZVSRJTYRBFB-DUHBMQHGSA-N
Synonym galactaric acid, mucic acid, 2r,3s,4r,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanedioic acid, saccharolactic acid, mucicacid, unii-e149j5otif, d-galactaric acid, galactosaccharic acid, galactarate, meso-galactaric acid
PubChem CID 3037582
ChEBI CHEBI:30852
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5R)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexandioesäure
SMILES C(C(C(C(=O)O)O)O)(C(C(=O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mucic acid
Schmelzpunkt ∼210°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 1728117
Merck Index 14,4331
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 210.14
Reinheit (%) 98%