Learn More
Cole-Parmer™ Mucksucker Probenehmer für Fässer und Tanks
Artikelnummer. 12776047 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
3.5 ft.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) unitSize
12776047 3.5 ft. 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 12776047
Marke: Cole-Parmer™ 9920020
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Spritzenfunktion mit hoher Saugkraft ist ideal für viskose Flüssigkeiten
  • Probenehmer für Fässer und Tanks.
  • Länge: 3.5 ft.
  • Zum effizienten Aufziehen von Proben, die sich am Fass- oder Tankboden befinden.
  • Im Lieferumfang enthalten sind sowohl ein Boden mit Druckversiegelung als auch ein Durchstichboden.
  • Der Durchstichboden verfügt über eine weite Öffnung für die Handhabung von Schlammproben.
Spezifikation
Produkttyp Probenehmer für Fässer und Tanks
Länge (angloamerikanisch) 3.5 ft.