Learn More
Mucobromsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478596
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11478596 500 g 500 Gramm
11458596 25 g 25 Gramm
11468596 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478596 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15998.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 488-11-9 | C4HBr2O3- | 256.857 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 488-11-9
Summenformel C4HBr2O3-
Molekulargewicht (g/mol) 256.857
MDL-Nummer MFCD00063745
InChI-Schlüssel NCNYEGJDGNOYJX-IHWYPQMZSA-M
Synonym mucobromic acid, z-2,3-dibromo-4-oxo-2-butenoate, z-2,3-dibromo-4-oxobut-2-enoate, 2z-2,3-dibromo-4-oxobut-2-enoate, z-2,3-bis bromanyl-4-oxidanylidene-but-2-enoate
PubChem CID 6994897
IUPAC-Name (Z)-2,3-Dibrom-4-oxobut-2-enoat
SMILES C(=O)C(=C(C(=O)[O-])Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mucobromic acid
Schmelzpunkt 121°C to 124°C
Menge 500 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1705707
Formelmasse 257.88
Reinheit (%) ≥98%