Learn More
Mucobromsäure, TRC
Artikelnummer. 30469850
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30469850 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30469850 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM7907805G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mucobromic Acid
CAS 488-11-9
Summenformel C4H2Br2O3
Menge 5 g
Synonym (Z)-2,3-Dibromo-4-oxo-2-butenoic Acid, Dibromomalealdehydic Acid, Bromomucic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C4H2Br2O3/c5-2(1-7)3(6)4(8)9/h1H,(H,8,9)/b3-2-
SMILES Br/C(C=O)=C(Br)/C(O)=O-O=C1C(Br)=C(Br)C(O)O1
IUPAC-Name (Z)-2,3-Dibrom-4-oxobut-2-ensäure
Molekulargewicht (g/mol) 257.86
Formelmasse 255.87