Learn More
Mucochloridsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3758521 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10560984
Marke: Thermo Scientific Acros 128061000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 87-56-9 | C4H2Cl2O3 | 168.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-56-9
Summenformel C4H2Cl2O3
Molekulargewicht (g/mol) 168.96
MDL-Nummer MFCD00006966,MFCD00006966
InChI-Schlüssel LUMLZKVIXLWTCI-IHWYPQMZSA-N
Synonym mucochloric acid, 2,3-dichloromaleic aldehyde acid, kyselina mukochlorova, 2z-2,3-dichloro-4-oxobut-2-enoic acid, 2-butenoic acid, 2,3-dichloro-4-oxo-, 2z, aldehydodichloromaleic acid, dichloromalealdehydic acid, unii-5i5877jhiw, kyselina mukochlorova czech, ccris 6597
PubChem CID 2771871
IUPAC-Name (Z)-2,3-Dichlor-4-oxobut-2-ensäure
SMILES OC(=O)C(\Cl)=C(\Cl)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mucochloric acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 125.0°C to 128.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Flammpunkt 186°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel ClC(CHO)=C(Cl)CO2H
Menge 100 g
Beilstein 03, 727
Merck Index 15, 6383
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: slightly soluble in cold water, soluble in hot benzene and alcohol
Formelmasse 168.96
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mucochloric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.