Learn More
Mucochlorsäure, TRC
Artikelnummer. 30476262
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30476262 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30476262 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM790800100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mucochloric Acid
CAS 87-56-9
Summenformel C4H2Cl2O3
Menge 100 g
Synonym (Z)-2,3-Dichloro-4-oxo-2-butenoic Acid, Dichloromalealdehydic Acid, 2,3-Dichloromaleic Aldehyde Acid, Dichloromalealdehydic Acid, α,β-Dichloro-β-formylacrylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C4H2Cl2O3/c5-2(1-7)3(6)4(8)9/h1H,(H,8,9)/b3-2-
SMILES OC(=O)\C(=C(\Cl)/C=O)\Cl
IUPAC-Name (Z)-2,3-Dichlor-4-oxobut-2-ensäure
Molekulargewicht (g/mol) 168.96
Formelmasse 167.9381