Learn More
Thermo Scientific™ Müller-Hinton-Agar mit 5 % Schafblut
Artikelnummer. 12917148
Ansicht ändern
Click to view available options
Füllgewicht:
19,5 g ±1 g
26,0 g ± 1,0 g
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Füllgewicht Packungsgröße
12917148 26,0 g ± 1,0 g 10 Stück
13205339 19,5 g ±1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12917148 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PB0431A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.60 €
    23.40 € / 10 Stück
    Sparen 2.20 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Führen Sie mühelos antimikrobielle Empfindlichkeitstests (AST) für anspruchsvolle Organismen mit Fertignährböden durch, die dem CLSI-Standard entsprechen.
Führen Sie mühelos mit dem Fertignährboden Thermo Scientific™ Müller-Hinton-Agar 5 % Schafblut antimikrobielle Empfindlichkeitstests (AST) für anspruchsvolle Organismen durch. Anhand einer präzisen klaren Zone können Sie bestimmen, ob die Bakterien resistent oder sensibel gegenüber den verwendeten Antibiotika sind. Müller-Hinton-Agar mit 5 % Schafblut entspricht der Amerikanischen Normung des Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) sowie den Europäischen Normen des Deutschen Instituts für Normung (DIN).
Hauptverwendungszweck des Müller-Hinton-Agar mit 5 % Schafblut sind antimikrobielle Empfindlichkeitstests (AST). Das Nährmedium wurde gemäß CLSI-Standards entwickelt und hergestellt und kann in international anerkannten Standardverfahren eingesetzt werden.
Die Stärke im Medium stellt sicher, dass durch mikrobielles Wachstum entstandene toxische Faktoren absorbiert werden. Außerdem ist die Präsenz von Stärke häufig unerlässlich für das Wachstum von sehr kleinen Inokula.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Verkehrsrot, opak
Inhalt und Lagerung 2°bis 10 °C
Beschreibung Müller-Hinton-Agar mit 5 % Schafblut
Format 90 mm-Einzelplatte
Produkttyp Agar
Füllgewicht 26,0 g ± 1,0 g
Verpackungsart Verpackt in einer einzelnen Folienverpackung auf Zellulosebasis
Menge 10 St./Packung