Learn More
Thermo Scientific™ Mueller Hinton Agar (Dehydrated)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12771500
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Je
5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
12771500 Je 2.50 Kilogramm
10452453 500 g 500 Gramm
10096002 5 kg 5 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 12771500
Marke: Thermo Scientific™ CM0337R
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Perform effortless Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) while conforming to EUCAST and CLSI with this medium.
Perform effortless Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) using Thermo Scientific™ Oxoid™ Mueller Hinton Agar (Dehydrated), a medium designed and manufactured according to the European standard, EUCAST1 and the American standard, CLSI2, 3, 4.
Hauptverwendungszweck des Müller-Hinton-Agars sind antimikrobielle Empfindlichkeitstests (AST). Er hat sich zum Standardnährboden für die Kirby-Bauer-Methode5, 6 entwickelt und kann in international anerkannten Standardverfahren eingesetzt werden.
  • Spezifiziert vom Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), ehemals National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS)2,3,4 und dem European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST)1
  • Standardmedium für die Kirby-Bauer-Methode5, 6
Die Stärke im Nährboden stellt sicher, dass toxische Faktoren bei mikrobiellem Wachstum absorbiert werden. Außerdem ist die Präsenz von Stärke häufig unerlässlich für das Wachstum von Mikroorganismen aus sehr kleinen Inokula.
Antimikrobielle Empfindlichkeitstests werden in Übereinstimmung mit den Akzeptanzgrenzen der aktuellen ISO/TS 16782 mit den folgenden Mikroorganismen durchgeführt und erfüllen diese:
Staphylococcus aureus ATCC®25923 WDCM00034
Staphylococcus aureus ATCC®29213 WDCM00131
Staphylococcus aureus ATCC®43300 WDCM00211
Staphylococcus aureus NCTC 12493 WDCM00212
Escherichia coli ATCC®25922 WDCM00013
Escherichia coli ATCC®35218
Pseudomonas aeruginosa ATCC®27853 WDCM00025
Enterococcus faecalis ATCC®33186 WDCM00210
Enterococcus faecalis ATCC®29212 WDCM00087
Streptococcus pneumoniae ATCC®49619
Haemophilus influenzae ATCC®49247
Haemophilus influenzae ATCC®49766
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Erfüllt die CLSI-Normen. Industrieanwendung: FDA.
Beschreibung Müller-Hinton-Agar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge Je
Ertrag Für 13,2 l mediµm