Learn More
Thermo Scientific™ Müller-Hinton-Agar
Artikelnummer. p-4523375
Click to view available options
Menge:
10/Packung
10 St./Packung
4/Packung
Format:
120 mm-Platte, quadratisch
90mm-Einzelplatte
Platte
Packungsgröße:
10 Stück
4 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 13235349
Marke: Thermo Scientific™ PO5007A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Führen Sie mühelos antimikrobielle Empfindlichkeitstests (AST) mit diesem Nährmedium durch, das in international anerkannten Standardverfahren eingesetzt werden kann.
Führen Sie mühelos antimikrobielle Empfindlichkeitstests (AST) mit dem Thermo Scientific™ Müller-Hinton-Agar durch, einem Medium, das gemäß der Europa-Norm, EUCAST, und der US-Norm, CLSI, entwickelt und hergestellt wurde.
Die Zugabe von Stärke zum Müller-Hinton-Agar stellt sicher, dass toxische Faktoren beim Wachstum absorbiert werden. Außerdem ist die Präsenz von Stärke häufig unerlässlich für das Wachstum von Mikroorganismen aus sehr kleinen Inokula. Entspricht EUCAST, CLSI und DIN.
Unsere Produkte werden weltweit an eigenen Produktionsstandorten hergestellt und vertrieben. So stellen wir sicher, dass Sie nur frische und leistungsstarke Nährmedien erhalten. Für die schnellstmögliche Lieferung empfehlen wir Ihnen, die Bestellnummer des Produktes auszuwählen, dessen Produktionsstätte Ihnen am nächsten liegt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™-Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie für die hochwertigen Ergebnissebenötigen , auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Gemäß EUCAST und CLSI
Farbe Elfenbeinfarben, transparent
Inhalt und Lagerung 6°bis 12 °C
Beschreibung Müller-Hinton-Agar
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Deutschland
Produkttyp Agar
Füllgewicht 24 g ± 5 %
Verpackungsart Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Menge 10 St./Packung