Learn More
Nabertherm™ Muffelofen mit eingebetteten Heizelementen in Keramikmuffel
Alle ansehen Nabertherm ProdukteBeschreibung
- Max. Temperatur: 1100 °C
- Muffelöfen von vier Seiten beheizt
- Ofenkammer mit eingebetteten Keramikmuffeln, hohe Beständigkeit gegen aggressive Gase und Dämpfe
- Gehäuse aus strukturiertem Edelstahlblech
- Klapptür (L), die als Arbeitsplattform verwendet werden kann
- Einstellbarer Arbeits-Lufteinlass in der Tür
- Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
- Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
- Schornstein, Schornstein mit Ventilator oder Katalysator
- Übertemperaturbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur für die Wärmeschutzklasse 2 gemäß EN 60519-2 als Temperaturbegrenzer zum Schutz des Ofens und Füllguts
- Schutzgasanschluss zum Spülen mit nicht brennbaren Schutz- oder Reaktionsgasen
- Manuelles oder automatisches Gasversorgungssystem
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | B410 |
| Kapazität (metrisch) | 9 l |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 240 x 230 x 170 mm |
| Breite (metrisch) | 490 mm |
| Höhe (metrisch) | 580 mm |
| Tiefe (metrisch) | 490 mm |
| Elektrische Anforderungen | 1 Phase |