Learn More
Nabertherm™ Muffelofen mit Klappe, 1200 °C.
Artikelnummer. 15998300 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
3 l
5 l
9 l
9 l
15 l
24 l
40 l
40 l
Temperaturregelung:
3216
B410
C450
Digitaler Basis-PID-Regler B180
R7
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Temperaturregelung unitSize
15998300 1 l 3216 1 Stück
15426702 9 l Digitaler Basis-PID-Regler B180 1 Stück
15456672 3 l C450 1 Stück
16299340 5 l B410 1 Stück
15591052 1 l R7 1 Stück
15446712 15 l C450 1 Stück
15466682 5 l C450 1 Stück
15446672 3 l Digitaler Basis-PID-Regler B180 1 Stück
15446732 40 l Digitaler Basis-PID-Regler B180 1 Stück
15436702 9 l C450 1 Stück
15456722 24 l B410 1 Stück
15466722 24 l C450 1 Stück
15456732 40 l C450 1 Stück
13 options
Artikelnummer. 15998300
Marke: Nabertherm™ L013K2EN2
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für den täglichen Laboreinsatz durch hervorragende Verarbeitung, fortschrittliches Design und hohe Zuverlässigkeit.
  • Optimale Temperaturgleichförmigkeit von ± 5K bei geschlossener Frischlufteinlass im leeren Arbeitsbereich
  • Doppelschalengehäuse aus strukturierten Edelstahlblechen mit zusätzlicher Lüfterkühlung für niedrige Oberflächentemperatur
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die gemäß TRGS 905 Klasse 1 oder 2 als nicht krebserzeugend eingestuft sind
  • Keramische Heizplatten mit integrierten Heizelementen, die geschützt sind und leicht ausgetauscht werden können
  • In der Tür integrierter einstellbarer Lufteinlass
  • Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • Sehr kurze Lieferzeiten für Standardöfen und Ersatzteile
Zusatzausstattung
  • Abgasanlage, Abgasanlage mit Ventilator oder Katalysator
  • Übertemperatur-Grenzwertregler mit einstellbarer Abschalttemperatur für thermischen Schutz
  • Schutzgasanschluss zum Spülen mit nicht brennbaren Gasen
  • Manuelles oder automatisches Gasversorgungssystem
  • Anschluss für Thermoelement in der Rückwand oder Ofentür
  • Prozesssteuerung und Dokumentation über VCD-Softwarepaket zur Überwachung, Dokumentation und Steuerung
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 l
Temperatur (metrisch) 1200 °C
Temperaturregelung 3216
Abmessungen (T x B x H) innen 115 x 90 x 110 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 280 x 290 x 430 mm
Gewicht (metrisch) 10 kg