Learn More
Nabertherm Muffelofen, L 9/11/SKM
Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Höchsttemperatur: 1100 °C
- Muffelöfen von vier Seiten beheizt
- Ofenkammer mit eingebetteten Keramikmuffeln, hohe Beständigkeit gegen aggressive Gase und Dämpfe
- Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
- Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
- Die optionale Klappe kann als Arbeitsplattform verwendet werden
- Einstellbarer Arbeits-Lufteinlass in der Tür
- Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
- Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 9 l |
| Temperatur (metrisch) | 1100 °C |
| Enthält | Klapptür |
| Temperaturregelung | C450 |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 240 x 230 x 170 mm |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 505 x 490 x 580 mm |
| Gewicht (metrisch) | 50 kg |