Learn More
Nabertherm Muffelofen Serie L
Artikelnummer. 15456702 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Temperaturregelung:
B410
C450
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15456702
Marke: Nabertherm L092S3TN3
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Heizelemente auf Trägerrohren, die frei in die Ofenkammer ausstrahlen, sorgen für besonders kurze Heizzeiten. Die robuste, leichte, feuerfeste Isolierung aus Backstein ermöglicht eine maximale Betriebstemperatur von 1300 °C.
  • Höchsttemperatur: 1300 °C
  • Heizung von zwei Seiten
  • Heizelemente an Stützrohren sorgen für freie Wärmestrahlung und eine lange Lebensdauer
  • Mehrschichtige Isolierung mit robusten, leichten feuerfesten Backsteinen in der Ofenkammer
  • Gehäuse aus strukturiertem Edelstahlblech
  • Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und Stabilität
  • Optionale Hubtür mit heißer Oberfläche, die vom Anwender weg zeigt
  • Einstellbarer Lufteinlass in der Ofentür
  • li>Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 9 L
Temperatur (metrisch) 1300 °C
Temperaturregelung C450
Abmessungen (T x B x H) innen 240 x 230 x 170 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 525 x 530 x 630 mm
Gewicht (metrisch) 60 kg