Learn More
Descrizione
- Die Muffofen L 3/11 - LT 60/12 sind für den täglichen Laboreinsatz bewährt. Diese Modelle zeichnen sich durch ihre hervorragende Handwerkskunst, ihr fortschrittliches und attraktives Design sowie ihr hohes Maß an Zuverlässigkeit aus. Die Muffelöfen sind entweder mit einer Klappentür oder einer Hebetür ohne Aufpreis ausgestattet.
- Standardausstattung
- Tmax 1200 °C
- Erhitzung von zwei Seiten mit keramischen Heizplatten (Heizung von drei Seiten bei Mufföfen L 24/11 - LT 60/12) für eine optimale Temperaturgleichmäßigkeit
- Temperaturgleichmäßigkeit von +/- 5 K mit geschlossenem Frischlufteinlass im leeren Arbeitsbereich gemäß DIN 17052-1 bei Betriebstemperaturen über 800 °C
- Thermoelement Typ S (1200 °C)
- Keramische Heizplatten mit integriertem Heizelement, das gesichert und leicht zu ersetzen ist
- Optionale Klappentür (L), die als Arbeitsplattform oder Hubtür (LT) mit der heißen Oberfläche vom Bediener weggedreht werden kann
- Doppelschaliges belüftetes Gehäuse aus strukturierten Edelstahlblechen für niedrige Oberflächentemperatur und hohe Stabilität
- Exklusive Verwendung von Dämmmaterialien ohne Kategorisierung gemäß EG-Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP). Dies bedeutet ausdrücklich, dass Aluminiumsilikatwolle, auch bekannt als feuerfeste Keramikfaser (RCF), die klassifiziert und möglicherweise krebserregend ist, nicht verwendet wird.
- In der Tür integrierter einstellbarer Lufteinlass (s. Abbildung)
- Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
- Controller mit Touch-Bedienung C550 bzw. Controller R7 für L 1/12 (einstellbar für eine Temperatur)
- Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Controller: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick.
Hinweis: Der britische Standard-Steckdosen/Stecker beträgt 13 Ampere. Das entspricht 2,9 kW. Höher als 3 kW bedeutet 16-Ampere-Steckdosen oder mehr.
Bitte beachten Sie: Ein Ofen unter 2,9 kW wird mit einem Standard-UK-Stecker geliefert. Alles über 2,9 kW wird mit dem entsprechenden CEE-Stecker geliefert. Für alles über 2,9 kW stellen Sie bitte sicher, dass Sie vor dem Kauf die erforderliche Steckdose haben.
Specifica
Specifica
| Temperatur (metrisch) | 1.100 °C |
| Typ | Muffelofen |
| Spannung | 220/240 V |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.