Beschreibung
- Diese Modelle zeichnen sich durch ihre hervorragende Handwerkskunst, ihr fortschrittliches und attraktives Design sowie ihre hohe Zuverlässigkeit aus. Heizelemente auf Stützrohren, die frei in den Ofenraum abstrahlen, sorgen für besonders kurze Heizzeiten und eine maximale Temperatur von 1400 °C. Diese Muffofen sind eine gute Alternative zur bekannten L(T)-Serie .. /12-Serie, wenn höhere Anwendungstemperaturen erforderlich sind.
- Standardausstattung
- Tmax 1.400 °C
- Heizung von zwei Seiten
- Heizelemente an Stützrohren sorgen für freie Wärmestrahlung und eine lange Lebensdauer
- Doppelschalengehäuse aus strukturierten Edelstahlblechen mit zusätzlicher Lüfterkühlung für niedrige Oberflächentemperatur
- Exklusive Verwendung von Dämmmaterialien ohne Kategorisierung gemäß EG-Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP)
- In der Tür integrierter einstellbarer Lufteinlass
- Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
- Controller mit Touch-Bedienung B510 (5 Programme mit jeweils 4 Segmenten)
- Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Controller: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick.
Bitte beachten Sie: Ein Ofen unter 2,9 kW wird mit einem Standard-UK-Stecker geliefert. Alles über 2,9 kW wird mit dem entsprechenden CEE-Stecker geliefert. Für alles über 2,9 kW stellen Sie bitte sicher, dass Sie vor dem Kauf die erforderliche Steckdose haben.
Spezifikation
Spezifikation
| Temperatur (metrisch) | 1.400 °C |
| Typ | Muffelofen |
| Spannung | 220/240 V |