Learn More
Nabertherm™ Muffelofen Serie 1100 LT mit B410-Regler
Artikelnummer. 15406722 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 l
3 l
5 l
24 l
40 l
40 l
Temperaturregelung:
B410
C450
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15406722
Marke: Nabertherm™ L242H1TN1
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für den täglichen Laboreinsatz durch hervorragende Verarbeitung, fortschrittliches Design und hohe Zuverlässigkeit.
  • Optimale Temperaturgleichförmigkeit von +/– 5K bei geschlossener Frischlufteinlass im leeren Arbeitsbereich
  • Doppelschalengehäuse aus strukturierten Edelstahlblechen mit zusätzlicher Lüfterkühlung für niedrige Oberflächentemperatur
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die gemäß TRGS 905 Klasse 1 oder 2 als nicht krebserzeugend eingestuft sind
  • Keramische Heizplatten mit integrierten Heizelementen, die geschützt sind und leicht ausgetauscht werden können
  • In der Tür integrierter einstellbarer Lufteinlass
  • Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • Sehr kurze Lieferzeiten für Standardöfen und Ersatzteile
Zusatzausstattung
  • Abgasanlage, Abgasanlage mit Ventilator oder Katalysator
  • Übertemperatur-Grenzwertregler mit einstellbarer Abschalttemperatur für thermischen Schutz
  • Schutzgasanschluss zum Spülen mit nicht brennbaren Gasen
  • Manuelles oder automatisches Gasversorgungssystem
  • Anschluss für Thermoelement in der Rückwand oder Ofentür
  • Prozesssteuerung und Dokumentation über VCD-Softwarepaket zur Überwachung, Dokumentation und Steuerung
Spezifikation
Reglertyp C450
Beschreibung Hubtür
Kapazität (metrisch) 24 l
Temperatur (metrisch) 1100 °C
Typ Ofen
Modell Hubtür
Temperaturregelung C450
Abmessungen (T x B x H) innen 340 x 280 x 250 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 555 x 490 x 580+320 mm
Gewicht (metrisch) 55 kg
Elektrische Anforderungen 3 Phase
Wirkleistung 4,5 kW
Frequenz 50/60 Hz