Learn More
Nabertherm™ Muffelofen Serie 1100 LT mit B410-Regler
Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 l
3 l
5 l
24 l
40 l
40 l
Temperaturregelung:
B410
C450
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Optimale Temperaturgleichförmigkeit von +/– 5K bei geschlossener Frischlufteinlass im leeren Arbeitsbereich
- Doppelschalengehäuse aus strukturierten Edelstahlblechen mit zusätzlicher Lüfterkühlung für niedrige Oberflächentemperatur
- Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die gemäß TRGS 905 Klasse 1 oder 2 als nicht krebserzeugend eingestuft sind
- Keramische Heizplatten mit integrierten Heizelementen, die geschützt sind und leicht ausgetauscht werden können
- In der Tür integrierter einstellbarer Lufteinlass
- Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
- Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- Sehr kurze Lieferzeiten für Standardöfen und Ersatzteile
Zusatzausstattung
- Abgasanlage, Abgasanlage mit Ventilator oder Katalysator
- Übertemperatur-Grenzwertregler mit einstellbarer Abschalttemperatur für thermischen Schutz
- Schutzgasanschluss zum Spülen mit nicht brennbaren Gasen
- Manuelles oder automatisches Gasversorgungssystem
- Anschluss für Thermoelement in der Rückwand oder Ofentür
- Prozesssteuerung und Dokumentation über VCD-Softwarepaket zur Überwachung, Dokumentation und Steuerung
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | C450 |
| Beschreibung | Hubtür |
| Kapazität (metrisch) | 40 l |
| Temperatur (metrisch) | 1100 °C |
| Typ | Ofen |
| Modell | Hubtür |
| Temperaturregelung | C450 |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 490 x 320 x 250 mm |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 705 x 530 x 580+320 mm |
| Gewicht (metrisch) | 65 kg |
| Mehr anzeigen |