Beschreibung
- Höchsttemperatur: 1300 °C
- Heizung von zwei Seiten
- Heizelemente an Stützrohren sorgen für freie Wärmestrahlung und eine lange Lebensdauer
- Mehrschichtige Isolierung mit robusten, leichten feuerfesten Backsteinen in der Ofenkammer
- Gehäuse aus strukturiertem Edelstahlblech
- Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und Stabilität
- Optionale Hubtür mit heißer Oberfläche, die vom Anwender weg zeigt
- Einstellbarer Lufteinlass in der Ofentür li>Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
- Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5 l |
| Temperatur (metrisch) | 1300 °C |
| Temperaturregelung | B410 |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 170 x 200 x 130 mm |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 450 x 190 x 900 mm |
| Gewicht (metrisch) | 45 kg |